Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosgeler
Produktkod. 16803816
Change view
Kvantitet:
4 x 8 geler
8 Gels
8 geler
Separationsintervall:
10 till 400 bp
10 till 500 bp
400 till 10 000 bp
50 till 3000 bp
50 till 3000 punkter
Gel Procent:
1 %
2 %
4%
Typ av fläck:
Ethidium Bromide
SYBR Safe
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Separationsintervall Gel Procent Typ av fläck Förpackningsstorlek
16803816 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % SYBR Safe -
10133992 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % Ethidium Bromide Paket med 8
16533994 4 x 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % SYBR Safe -
10327312 8 geler 50 till 3000 bp 2 % Ethidium Bromide -
16595701 8 Gels 50 till 3000 punkter 2 % SYBR Safe -
16813816 8 Gels 50 till 3000 punkter 2 % SYBR Safe -
17106458 4 x 8 geler 50 till 3000 bp 2 % SYBR Safe -
10664763 8 geler 10 till 400 bp 4% Ethidium Bromide Paket med 8
17146622 8 geler 10 till 500 bp 4% SYBR Safe -
17116458 4 x 8 geler 10 till 500 bp 4% SYBR Safe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16803816 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G820801
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores.
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Varje gel innehåller 48 provbrunnar och 4 markörbrunnar i 1 %, 2 % eller 4 % högupplöst agaros med en körlängd på 3,2 cm. De olika agarosprocentsatserna används för att separera DNA-fragment av olika storlekar:
  • 1 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 400 bp och 10 kb
  • 2 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 50 bp och 3 kb
  • 4 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 10 bp och 500 bp
Varje kassett är individuellt märkt med en EAN39 streckkod som känns igen av de flesta kommersiellt tillgängliga robotstreckkodsläsare.
Egenskaper hos E-Gel geler:
  • Högkapacitetsanalys innehåller —48 provbanor och 4 markörbanor per gel
  • Automationskompatibel —lämplig för användning med flerkanalspipetter och vanliga 8- och 12-stifts vätskehanteringsrobotar
  • Skalbar —löser upp till 192 prover i en körning genom att kombinera upp till fyra E-Base Mamma och E-Base Dotterenhetsenheter
  • Mindre farliga val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett mindre farligt alternativ till etidiumbromid
  • Högpresterande —detekterar 3 ng prov-DNA med separationstid så kort som∼ 20 minuter
Mindre farligt alternativ
Välj geler med SYBR Säker DNA-färgning för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid och UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Säker fläck, kombinerat med genomlysning av blått ljus, ger bättre provintegritet och en mindre riskfylld arbetsmiljö. Till skillnad från etidiumbromid, är den DNA-färgning som oftast ingår i agarosgeler, SYBR Safe DNA Gel Stain är en ogiftig, icke-mutagen DNA-färgning som är mindre farlig för användaren, mindre miljöfarlig och kan spara institutionella omkostnader för bortskaffande.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid tre gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertlöst jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Löpning och bildåtergivningsenheter
High-throughput E-Gel agarosgeler kräver Invitrogen E-Base Elektroforesanordning för gelkörning.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. Den höga genomströmningen E-Gel 96 och 48 agaros geler med SYBR Säker bets finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stege
Innehåll och lagring •Varje låda innehåller 8
geler. Förvaras endast i rumstemperatur. Får inte frysas.
Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer.
Gel Procent 1 %
Gel typ E-Gel
Etikett eller färgämne SYBR Säkert
Separationsintervall 400 till 10 000 bp
Wells 48 + 4-brunn
Kvantitet 8 geler
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegel
Typ av fläck SYBR Safe