Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosgeler
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17106458
Kvantitet:
4 x 8 geler
8 geler
Separationsintervall:
10 till 400 bp
10 till 500 bp
400 till 10 000 bp
50 till 3000 bp
Gel Procent:
1 %
2 %
4%
Typ av fläck:
Ethidium Bromid
SYBR™ Säker
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 17106458
Brand: Invitrogen™ G820842
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores.
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Varje gel innehåller 48 provbrunnar och 4 markörbrunnar i 1 %, 2 % eller 4 % högupplöst agaros med en körlängd på 3,2 cm. De olika agarosprocentsatserna används för att separera DNA-fragment av olika storlekar:
  • 1 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 400 bp och 10 kb
  • 2 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 50 bp och 3 kb
  • 4 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 10 bp och 500 bp
Varje kassett är individuellt märkt med en EAN39 streckkod som känns igen av de flesta kommersiellt tillgängliga robotstreckkodsläsare.
Egenskaper hos E-Gel geler:
  • Högkapacitetsanalys innehåller —48 provbanor och 4 markörbanor per gel
  • Automationskompatibel —lämplig för användning med flerkanalspipetter och vanliga 8- och 12-stifts vätskehanteringsrobotar
  • Skalbar —löser upp till 192 prover i en körning genom att kombinera upp till fyra E-Base Mamma och E-Base Dotterenhetsenheter
  • Mindre farliga val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett mindre farligt alternativ till etidiumbromid
  • Högpresterande —detekterar 3 ng prov-DNA med separationstid så kort som∼ 20 minuter
Mindre farligt alternativ
Välj geler med SYBR Säker DNA-färgning för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid och UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Säker fläck, kombinerat med genomlysning av blått ljus, ger bättre provintegritet och en mindre riskfylld arbetsmiljö. Till skillnad från etidiumbromid, är den DNA-färgning som oftast ingår i agarosgeler, SYBR Safe DNA Gel Stain är en ogiftig, icke-mutagen DNA-färgning som är mindre farlig för användaren, mindre miljöfarlig och kan spara institutionella omkostnader för bortskaffande.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid tre gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertlöst jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Löpning och bildåtergivningsenheter
High-throughput E-Gel agarosgeler kräver Invitrogen E-Base Elektroforesanordning för gelkörning.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. Den höga genomströmningen E-Gel 96 och 48 agaros geler med SYBR Säker bets finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stege
Innehåll och lagring •Varje låda innehåller 8
geler. Förvaras endast i rumstemperatur. Får inte frysas.
Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer.
Gel Procent 2 %
Gel typ E-Gel
Produkttyp Agarose Gel
Separationsintervall 50 till 3000 bp
Typ av fläck SYBR™ Säker
Wells 48 + 4-brunn
Gröna funktioner Mindre farligt
Kvantitet 4 x 8 geler