Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosgeler
Beskrivning
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Varje gel innehåller 48 provbrunnar och 4 markörbrunnar i 1 %, 2 % eller 4 % högupplöst agaros med en körlängd på 3,2 cm. De olika agarosprocentsatserna används för att separera DNA-fragment av olika storlekar:
- 1 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 400 bp och 10 kb
- 2 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 50 bp och 3 kb
- 4 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 10 bp och 500 bp
Varje kassett är individuellt märkt med en EAN39 streckkod som känns igen av de flesta kommersiellt tillgängliga robotstreckkodsläsare.
Egenskaper hos E-Gel geler:
- Högkapacitetsanalys innehåller —48 provbanor och 4 markörbanor per gel
- Automationskompatibel —lämplig för användning med flerkanalspipetter och vanliga 8- och 12-stifts vätskehanteringsrobotar
- Skalbar —löser upp till 192 prover i en körning genom att kombinera upp till fyra E-Base Mamma och E-Base Dotterenhetsenheter
- Mindre farliga val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett mindre farligt alternativ till etidiumbromid
- Högpresterande —detekterar 3 ng prov-DNA med separationstid så kort som∼ 20 minuter
Mindre farligt alternativ
Välj geler med SYBR Säker DNA-färgning för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid och UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Säker fläck, kombinerat med genomlysning av blått ljus, ger bättre provintegritet och en mindre riskfylld arbetsmiljö. Till skillnad från etidiumbromid, är den DNA-färgning som oftast ingår i agarosgeler, SYBR Safe DNA Gel Stain är en ogiftig, icke-mutagen DNA-färgning som är mindre farlig för användaren, mindre miljöfarlig och kan spara institutionella omkostnader för bortskaffande.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid tre gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertlöst jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Löpning och bildåtergivningsenheter
High-throughput E-Gel agarosgeler kräver Invitrogen E-Base Elektroforesanordning för gelkörning.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. Den höga genomströmningen E-Gel 96 och 48 agaros geler med SYBR Säker bets finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla stegar | E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stege |
| Innehåll och lagring | •Varje låda innehåller 8 geler. Förvaras endast i rumstemperatur. Får inte frysas. Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer. |
| Gel Procent | 1 % |
| Gel typ | E-Gel |
| Etikett eller färgämne | SYBR Safe |
| Separationsintervall | 400 till 10 000 bp |
| Wells | 48 + 4-brunn |
| Kvantitet | 4 x 8 geler |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Agarose Gel |