Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 96 agarosgeler
Produktkod. 17186448
Change view
Kvantitet:
4 x 8 geler
8 geler
Separationsintervall:
100 till 2000 bp
400 till 10 000 bp
Gel Procent:
1 %
2 %
Förpackningsstorlek:
700g
Paket med 32
Paket med 8
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Separationsintervall Gel Procent Förpackningsstorlek
17186448 4 x 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % Paket med 32
11564866 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % Paket med 8
16893806 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % 700g
11574866 8 geler 100 till 2000 bp 2 % Paket med 8
10063143 8 geler 100 till 2000 bp 2 % Varje
17196448 4 x 8 geler 100 till 2000 bp 2 % -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 17186448 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G720841
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Invitrogen E-Gel 96 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores.
Invitrogen E-Gel 96 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Invitrogen E-Gel 96 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Varje gel innehåller 96 provbanor och 8 markörbanor, idealiska för screening av flera PCR-produkter, plasmidberedningar och restriktionsdigerering. E-Gel 96-laddningsformatet är kompatibelt med flerkanalspipetter och de vanligaste 8-, 12- och 96-stifts vätskehanteringsrobotarna. Med en 12-minuters körtid kan upp till 20 000 prover lösas på en enda dag.
Det unika formatet med 96 brunnar förskjutna brunnar ger en körlängd på 1,6 cm med följande separationsintervall för DNA-fragment:
  • 1 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 400 bp och 10 kb
  • 2 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 100 bp och 2 kb
Varje kassett är märkt med en unik EAN39 streckkod som känns igen av de flesta kommersiellt tillgängliga robotstreckkodsläsare.
Funktioner hos E-Gel 96 geler inkluderar:
  • Analys med hög genomströmning —innehåller 96 provbanor och 8 markörbanor
  • Automationskompatibel —lämplig för användning med flerkanalspipetter och vanliga 8-, 12- och 96-stifts vätskehanteringsrobotar
  • Skalbar —löser upp till 384 prover i en körning genom att kombinera upp till fyra E-Base Mamma och E-Base Dotter apparater
  • Säkrare val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett säkrare alternativ till etidiumbromid
  • Högpresterande —detekterar 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som 12-17 –minuter
Säkrare alternativ
Välja SYBR Säkra DNA-färgade geler för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid eller UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Safe, i kombination med genomlysning av blått ljus, erbjuder bättre provintegritet och en säkrare arbetsmiljö.
Till skillnad från etidiumbromid, är den DNA-färgning som oftast ingår i agarosgeler, SYBR Safe DNA Gel Stain är en giftfri, icke-mutagen DNA-färgning som är säkrare för användaren, säkrare för miljön och kan spara institutionella omkostnader för bortskaffande.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid som är 2 3 –gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertfritt jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Löpning och bildåtergivningsenheter
High-throughput E-Gel agarosgeler kräver E-Base Elektroforesanordning för gelkörning.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. Högkapaciteten E-Gel 96 och 48 agaros geler med eller utan SYBR Safe finns i 1% och 2% gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ 96 High Range DNA-markör
Innehåll och lagring •Varje låda innehåller 8
geler. Förvaras endast i rumstemperatur. Får inte frysas.
Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer.
Gel Procent 1 %
Gel typ E-Gel
Etikett eller färgämne SYBR Säkert
Separationsintervall 400 till 10 000 bp
Wells 96 + 8-brunn
Kvantitet 4 x 8 geler
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegel