Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 96 agarosgeler
Beskrivning
Invitrogen E-Gel 96 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Invitrogen E-Gel 96 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Varje gel innehåller 96 provbanor och 8 markörbanor, idealiska för screening av flera PCR-produkter, plasmidberedningar och restriktionsdigerering. E-Gel 96-laddningsformatet är kompatibelt med flerkanalspipetter och de vanligaste 8-, 12- och 96-stifts vätskehanteringsrobotarna. Med en 12-minuters körtid kan upp till 20 000 prover lösas på en enda dag.
Det unika formatet med 96 brunnar förskjutna brunnar ger en körlängd på 1,6 cm med följande separationsintervall för DNA-fragment:
- 1 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 400 bp och 10 kb
- 2 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 100 bp och 2 kb
Varje kassett är märkt med en unik EAN39 streckkod som känns igen av de flesta kommersiellt tillgängliga robotstreckkodsläsare.
Funktioner hos E-Gel 96 geler inkluderar:
- Analys med hög genomströmning —innehåller 96 provbanor och 8 markörbanor
- Automationskompatibel —lämplig för användning med flerkanalspipetter och vanliga 8-, 12- och 96-stifts vätskehanteringsrobotar
- Skalbar —löser upp till 384 prover i en körning genom att kombinera upp till fyra E-Base Mamma och E-Base Dotter apparater
- Säkrare val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett säkrare alternativ till etidiumbromid
- Högpresterande —detekterar 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som 12-17 –minuter
Säkrare alternativ
Välja SYBR Säkra DNA-färgade geler för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid eller UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Safe, i kombination med genomlysning av blått ljus, erbjuder bättre provintegritet och en säkrare arbetsmiljö.
Till skillnad från etidiumbromid, är den DNA-färgning som oftast ingår i agarosgeler, SYBR Safe DNA Gel Stain är en giftfri, icke-mutagen DNA-färgning som är säkrare för användaren, säkrare för miljön och kan spara institutionella omkostnader för bortskaffande.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid som är 2 3 –gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertfritt jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Löpning och bildåtergivningsenheter
High-throughput E-Gel agarosgeler kräver E-Base Elektroforesanordning för gelkörning.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. Högkapaciteten E-Gel 96 och 48 agaros geler med eller utan SYBR Safe finns i 1% och 2% gelprocent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla stegar | E-Gel™ Lågområde kvantitativ DNA-stege |
| Innehåll och lagring | •Varje låda innehåller 8 geler. Förvaras endast i rumstemperatur. Får inte frysas. Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer. |
| Gel Procent | 2% |
| Gel typ | E-Gel |
| Produkttyp | Agarose Gel |
| Separationsintervall | 100 till 2000 bp |
| Typ av fläck | SYBR™ Säker |
| Wells | 96 + 8-brunn |
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Kvantitet | 4 x 8 geler |
| Visa mer |