Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 2% (EU only)
Produktkod. 10388982
Kvantitet:
Each
Förpackningsstorlek:
Varje
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10388982
Brand: Invitrogen™ G600002EU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 2% (EU only)
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 2%, E-Gel™ Gel Type, Ethidium Bromide In-Gel Dye, 12 Wells, Single Comb Well Format, Store at Room Temperature, For Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Koncentration 2%
Produkttyp Agarose Gels Starter Kit
För användning med (applikation) DNA and RNA purification analysis, nucleic acid gel electrophoresis and blotting, agarose gel electrophoresis
Kit Innehåll 6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual, 18-packs contain 18 gels and a manual
Kvantitet Each
Förvaringskrav Room temperature