Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Geler med SYBR™ Säker DNA-gelfläck
Beskrivning
Invitrogen E-Gel prefabricerade agarosgeler med SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter och fläckar som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara –ladda dina prover och kör. E-Gel agarosgeler är idealiska för att analysera PCR-produkter, restriktionsklyvningar, plasmidberedningar och DNA-fragmentbibliotek.
Egenskaper hos E-Gel agarosgeler inkluderar:
- Omedelbar installation —redo att användas när du är och ingen gelförberedelse eller ytterligare buffertar krävs
- Säkrare val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett säkrare alternativ till etidiumbromid
- Högpresterande —detektera 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som∼ 30 minuter
- Under-processkontroll —visa DNA-provmigrering i realtid
- Lättåtkomlig provtagning —öppningsbar kassettdesign ger enkel åtkomst i gel för bekväm DNA-provexcision eller överföring till membran
- Bättre provintegritet —utnyttjar blåljusexcitationsvåglängden för att minimera DNA-skador, i motsats till UV
Säkrare alternativ
Välja SYBR Säkra DNA-färgade geler för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid och UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Safe, i kombination med genomlysning av blått ljus, erbjuder bättre provintegritet och en säkrare arbetsmiljö.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid som är 2 3 –gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertfritt jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Liveövervakning av DNA-migrering
E-Gel agarosgeler är förfärgade med SYBR Säker DNA-gelfärgning som har en excitationsvåglängd i blåljusspektrumet. När den används på E-Gel Power Snap Elektroforesenhet med integrerad blåljustransilluminator, säker realtidsövervakning av DNA-migrering möjliggörs utan risk för ögon eller prov, i motsats till UV.
Enkel åtkomst till gelen
E-Gel-kassetterna är designade för bekväm öppning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), så att gelen inuti lätt kan nås för excision av specifika band eller överföras till ett membran för southern blot-analys.
Löpning och bildåtergivningsenheter
E-Gel agarosgeler kräver E-Gel Power Snap Elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemet består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och bekväm separation och analys av E-Gel agarosgel.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. 11-brunnars E-Gel agaros gelar med SYBR Safe finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla stegar | E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-stege |
| Innehåll och lagring | Varje låda innehåller 10 geler
|
| Gel Procent | 1 % |
| Gel typ | E-Gel |
| Etikett eller färgämne | SYBR Säkert |
| Separationsintervall | 100 till 5000 bp |
| Wells | 11-brunn |
| Kvantitet | 10 geler |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Agarosegel |