Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Geler med SYBR™ Säker DNA-gelfläck
Produktkod. 16324628
Change view
Kvantitet:
10 geler
2 x 10 geler
5 x 10 geler
Separationsintervall:
10 till 500 bp
100 till 5000 bp
50 till 2000 bp
Gel Procent:
1 %
2 %
4%
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Separationsintervall Gel Procent Förpackningsstorlek
16324628 5 x 10 geler 100 till 5000 bp 1 % -
16304628 10 geler 100 till 5000 bp 1 % -
16314628 2 x 10 geler 100 till 5000 bp 1 % Paket med 20
16486440 10 geler 50 till 2000 bp 2 % -
16438869 2 x 10 geler 50 till 2000 bp 2 % -
16582470 5 x 10 geler 50 till 2000 bp 2 % -
16439005 10 geler 10 till 500 bp 4% Paket med 10
16487775 2 x 10 geler 10 till 500 bp 4% -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16324628 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A45203
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen E-Gel prefabricerade agarosgeler med SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores.
Invitrogen E-Gel prefabricerade agarosgeler med SYBR Säker DNA-gelfärgning är designad för snabb, bekväm och säker DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter och fläckar som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara –ladda dina prover och kör. E-Gel agarosgeler är idealiska för att analysera PCR-produkter, restriktionsklyvningar, plasmidberedningar och DNA-fragmentbibliotek.
Egenskaper hos E-Gel agarosgeler inkluderar:
  • Omedelbar installation —redo att användas när du är och ingen gelförberedelse eller ytterligare buffertar krävs
  • Säkrare val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett säkrare alternativ till etidiumbromid
  • Högpresterande —detektera 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som∼ 30 minuter
  • Under-processkontroll —visa DNA-provmigrering i realtid
  • Lättåtkomlig provtagning —öppningsbar kassettdesign ger enkel åtkomst i gel för bekväm DNA-provexcision eller överföring till membran
  • Bättre provintegritet —utnyttjar blåljusexcitationsvåglängden för att minimera DNA-skador, i motsats till UV
Säkrare alternativ
Välja SYBR Säkra DNA-färgade geler för att minimera exponeringen för farliga och mutagena faktorer som etidiumbromid och UV. Prefabricerade E-Gel agarosgeler med SYBR Safe, i kombination med genomlysning av blått ljus, erbjuder bättre provintegritet och en säkrare arbetsmiljö.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid som är 2 3 –gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertfritt jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Liveövervakning av DNA-migrering
E-Gel agarosgeler är förfärgade med SYBR Säker DNA-gelfärgning som har en excitationsvåglängd i blåljusspektrumet. När den används på E-Gel Power Snap Elektroforesenhet med integrerad blåljustransilluminator, säker realtidsövervakning av DNA-migrering möjliggörs utan risk för ögon eller prov, i motsats till UV.
Enkel åtkomst till gelen
E-Gel-kassetterna är designade för bekväm öppning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), så att gelen inuti lätt kan nås för excision av specifika band eller överföras till ett membran för southern blot-analys.
Löpning och bildåtergivningsenheter
E-Gel agarosgeler kräver E-Gel Power Snap Elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemet består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och bekväm separation och analys av E-Gel agarosgel.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. 11-brunnars E-Gel agaros gelar med SYBR Safe finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-stege
Innehåll och lagring •Varje låda innehåller 10
geler. Förvaras strikt i rumstemperatur. Får inte frysas.
Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer.
Gel Procent 1 %
Gel typ E-Gel
Etikett eller färgämne SYBR Säkert
Separationsintervall 100 till 5000 bp
Wells 11-brunn
Kvantitet 5 x 10 geler
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegel