Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain Starter Kit, 2% (EU only)
Produktkod. 10520343
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10520343 Varje 1 uppsättning
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10520343 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G620602EU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
E-Gel™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain Starter Kit, 2% (EU only)
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning E-Gel™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain Starter Kit, 2% Gel Percentage, EU Only Plug Type, Single Comb Well Format, 12 Wells, SYBR™ Safe In-Gel Dye, For Use With Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Koncentration 2%
Formatera Single Comb (Well)
För användning med (applikation) Nucleic acid gel electrophoresis and blotting
Kit Innehåll 6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual. 18-Paks contain 18 gels and a manual
Kvantitet Varje
Förvaringskrav Room temperature
Produkttyp Agarose Gel Starter Pack