Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ CloneWell™ II Agarose Geler med SYBR Säker, 0,8 %
Description
Includes
Inkluderar 10 geler och 1 flaska 10X Sample Loading Buffer
E-Gel CloneWell II Agarose Geler med SYBR Säker möjliggör snabbare och effektivare DNA-fragmentisolering för kloningsarbetsflöden. Användningen av in-gel SYBR Säker färgning och en blåljus-transilluminator minimerar DNA-skador och förbättrar kloningseffektiviteten jämfört med konventionella metoder. E-Gel CloneWell II agarosgeler är designade för användning med E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100).
E-Gel CloneWell II agarosgeler gör att du kan:
- Spara —tid, inga ytterligare gelreningssteg krävs efter elektrofores
- Förenkla DNA-—återvinning hämta renat DNA direkt från återvinningsbrunnen med en pipett
- Förbättra kloningsresultat —minimera DNA-skador och få fler kolonibildande enheter för alla kloningsmetoder
Snabb DNA-provisolering i tre steg
DNA-fragmentisolering med E-Gel CloneWell II prefabricerade geler är en enkel 3-stegsprocedur som eliminerar konventionell gelrening. För att extrahera DNA-bandet av intresse, ladda provet i laddningsbrunnarna, kör gelen tills bandet når återvinningsbrunnarna och hämta provet. Det täckta provet är klart för kloning och kräver ingen omrening. Flera band från den ena laddningsbrunnen kan samlas upp under samma gelkörning.
DNA extraherat från CloneWell II-geler är kompatibla med vanliga kloningsmetoder som t.ex Anza restriktionskloning, TOPO kloning och Gateway-kloning.
Realtidskontroll av provet
SYBR Safe DNA Gel Stain är inkorporerad i själva gelén, vilket gör att du visuellt kan övervaka DNA-bandets migreringsförlopp på E-Gel:s blåljustransilluminator Power Snap Elektroforesanordning. Gelén har referensmärken för bättre kontroll av provet före provåtervinningssteget. Om mål-DNA:t passerar återhämtningsbrunnen tillåter Reverse gel-protokollet återfångning av DNA-bandet.
Förbättrad kloningseffektivitet
Även en kort exponering av ditt DNA-prov för UV-ljus under visualisering kan leda till DNA-skador och minskad kloningseffektivitet. Använder E-Gel CloneWell II geler tillsammans med blåljustransilluminatorn minimerar UV-skador och förbättrar kloningseffektiviteten jämfört med konventionella metoder.
Säkrare alternativ till etidiumbromid
E-Gel CloneWell II agarosgel är förfärgad med SYBR Säker DNA-färgning som minimerar miljöpåverkan och är säkrare än etidiumbromiden som används vid konventionell preparativ gelelektrofores.
Specifications
Specifications
| Kompatibla stegar | E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stege |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Gel Procent | 0.8% |
| Gel typ | E-Gel |
| Etikett eller färgämne | SYBR Guld |
| Wells | 7-brunn |
| Kvantitet | 10 geler |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Agarosegel |