Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR™ Säker DNA-gelfläck
Produktkod. 16618485
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 geler
2 x 10 geler
5 x 10 geler
Separationsintervall:
100 till 5000 bp
50 till 2000 bp
Gel Procent:
1 %
2 %
Unit Size:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Separationsintervall Gel Procent Unit Size
16618485 10 geler 50 till 2000 bp 2 % -
16669655 10 geler 100 till 5000 bp 1 % -
17123634 2 x 10 geler 100 till 5000 bp 1 % Paket med 20
17116378 5 x 10 geler 100 till 5000 bp 1 % -
17125252 2 x 10 geler 50 till 2000 bp 2 % -
17106378 5 x 10 geler 50 till 2000 bp 2 % -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16618485 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A42348
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores.
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores. Varje E-Gel Double Comb gelkassett innehåller alla komponenter och fläckar som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara –ladda dina prover och kör. E-Gel Double Comb-geler är idealiska för att analysera PCR-produkter, restriktionsuppslutningar, plasmidberedningar och genotypningsprover.
Egenskaper hos E-Gel Double Comb Agarose Gels inkluderar:
  • Omedelbar installation —redo att användas när du är och ingen gelförberedelse eller ytterligare buffertar krävs
  • Mindre riskfyllda val —innehåller SYBR Säker DNA-färgning, ett mindre farligt alternativ till etidiumbromid
  • Högpresterande —detektera 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som 13 15 –minuter
  • Under-processkontroll —visa DNA-provmigrering i realtid
  • Lättåtkomlig provtagning —öppningsbar kassettdesign ger enkel åtkomst i gel för bekväm DNA-provexcision eller överföring till membran
  • Bättre provintegritet —utnyttjar blåljusexcitationsvåglängden för att minimera DNA-skador, i motsats till UV
Mindre farligt alternativ
Välja SYBR Säker DNA-gelfärgning för att minimera exponeringen för farliga och mutagena alternativ som etidiumbromid och UV-ljus. Precast E-Gel Double Comb geler med SYBR Säker fläck, i kombination med blått ljus, ger bättre provintegritet och en mindre riskfylld arbetsmiljö.
Snabb och bekväm analys
E-Gel agarosgeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng prov-DNA per band och en separationstid som är 2 3 –gånger snabbare än för konventionella häll-din-egen-geler. Varje E-Gel Double Comb gel innehåller agaros, elektroder, SYBR Säker DNA-färgning och ett buffertfritt jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologi kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Liveövervakning av DNA-migrering
E-Gel Double Comb geler inkluderar SYBR Safe DNA Gel Stain, som har en excitationsvåglängd i blåljusspektrumet. När den används på E-Gel Power Snap Elektroforesenhet med integrerad blåljustransilluminator, gelerna möjliggör mindre riskfylld realtidsövervakning av DNA-migrering utan risk för ögonen eller risk för att skada provet, i motsats till UV-visualisering.
Enkel åtkomst till gelen
E-Gel Double Comb-kassetter är designade för bekväm öppning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), så att gelen inuti lätt kan nås för excision av specifika band eller överföras till ett membran för southern blot-analys.
Löpning och bildåtergivningsenheter
E-Gel Double Comb geler kräver E-Gel Power Snap Elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemet består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och bekväm separation och analys av E-Gel agarosgel.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. Den 22-brunnars E-Gel Double Comb gelar med SYBR Säker bets finns i 1 % och 2 % gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatibla stegar E-Gel™ 1 Kb Plus Express Stege
Innehåll och lagring •Varje låda innehåller 10
geler. Förvaras strikt i rumstemperatur. Får inte frysas.
Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer.
Gel Procent 2 %
Gel typ E-Gel
Etikett eller färgämne SYBR Säkert
Separationsintervall 50 till 2000 bp
Wells 22-brunn
Kvantitet 10 geler
Well Design Dubbel kam
Produkttyp Agarosegel