Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ EX Dubbelkammiga agarosegeler
Beskrivning
Invitrogen E-Gel EX Double Comb prefabricerade agarosgeler är designade för ultrakänslig och bekväm DNA-provelektrofores på så lite som 5 8 –minuter. Varje E-Gel EX Double Comb gelkassett innehåller alla komponenter och fläckar som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör. E-Gel EX Double Comb-geler är idealiska för att analysera PCR-produkter, restriktionsklyvning, plasmidberedningar och genotypning av prover.
Egenskaper hos E-Gel EX Double Comb Agarose Gels inkluderar:
- Omedelbar installation —förtillverkade E-Gel agarosgeler är redo att användas när du är och kräver ingen gelförberedelse eller ytterligare buffertar
- Högkänslighet —detekterar 1 ng prov-DNA
- Snabb analys —slutför DNA-provseparationen på 5 8 –minuter
- Under-processkontroll —visa DNA-provmigrering i realtid
- Lättåtkomlig provtagning —öppningsbar kassettdesign ger enkel åtkomst i gel för bekväm DNA-provexcision eller överföring till membran
- För DNA —idealiskt för DNA-provanalys
Ultrakänslig detektion av DNA
E-Gel EX Double Comb geler inkluderar SYBR Guld-DNA-färgning och utvecklades för ultimat känslighet, som visar upp till fem gånger större känslighet än jämförbara geler som innehåller etidiumbromid. Denna överlägsna känslighet gör att du kan använda lägre mängder prov, vilket sparar tid och pengar.
Snabb och bekväm analys
E-Gel EX Double Comb geler är våra snabbast upplösande agarosgeler, som möjliggör provanalys på så lite som 5-8 minuter. Varje E-Gel EX Double Comb gel innehåller agaros, elektroder, SYBR Guld-DNA-färgning och ett buffertlöst jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologin kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelfärgningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Liveövervakning av DNA-migrering
E-Gel EX Double Comb geler inkluderar SYBR Gold II DNA-gelfärgning med en excitationsvåglängd i blåljusspektrumet. När den används på E-Gel Power Snap Elektroforesenhet med inbyggd blått ljus trans-illuminator, mindre riskfylld realtidsövervakning av DNA-migrering är möjlig utan risk för ögon eller möjlig skada på provet, till skillnad från UV-belysning.
Enkel åtkomst till gelen
E-Gel EX Double Comb-kassetter är designade för bekväm öppning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), för enkel borttagning av specifika band eller överföring av gelén till ett membran för southern blot-analys.
Löpning och bildåtergivningsenheter
E-Gel EX Double Comb geler kräver Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemet består av en elektroforesenhet och en kamera för snabb och bekväm E-Gel EX Dubbelkammad gelseparation och analys.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. E-Gel med 22 brunnar EX Double Comb geler finns i 1 % och 2 % gelprocent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla stegar | E-Gel™ 50 bp DNA-stege |
| Innehåll och lagring | •Varje låda innehåller 10 geler. Förvaras strikt i rumstemperatur. Får inte frysas. Undvik kalla platser nära frysar eller andra okontrollerade miljöer. |
| Gel Procent | 2 % |
| Gel typ | E-Gel |
| Etikett eller färgämne | SYBR Guld |
| Separationsintervall | 50 till 2000 bp |
| Wells | 22-brunn |
| Kvantitet | 2 x 10 geler |
| Well Design | Dubbel kam |
| Produkttyp | Agarosegel |