Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ EX Mix Pack
Beskrivning
- Dessa prefabricerade agarosegeler är utformade för ultrasensitiv och smidig DNA-provelektrofores på så lite som åtta minuter
- Detektera 1 ng prov-DNA
- Fullständig DNA-provseparation på åtta minuter
- Öppbar kassettdesign möjliggör enkel in-gel-åtkomst för enkel DNA-provexision eller överföring till membran
- Prefabricerade E-Gel-agarosegeler är redo att användas och kräver ingen gelförberedelse eller extra buffrar
- E-Gel agarosegeler kräver inga buffertar för att fungera
Mix Pack innehåller:
- E-Gel EX Agarose Gels, 1%
- E-Gel EX Agarose Gels, 2 %
- E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1 %
- E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2%
- E-Gel SizeSelect II Agarosgeler, 2 %
Löp- och bildbehandlingsenheter
- E-Gels EX agarosegeler kräver E-Gel Power Snap eller E-Gel Power Snap Plus elektroforessystem för gelkörning och visning
- Systemen består av en elektroforesenhet och en kamera för snabb och smidig separation och analys av E-Gel-agarosegel
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Prefabricerad gel |
| Gel typ | E-Gel |
| Separering av | DNA |
| Separationstyp | Elektrofores |
| Wells | 11-brunn |
| Kvantitet | 10 Gels |
| Sterilitet | Icke-steril |
Endast för forskning.