Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Höggenomströmningsmixpaket
Beskrivning
E-Gel High-Throughput Mix Pack gör det möjligt för forskare att prova alla våra högkapacitetsformat E-Gel agarosegeler. Dessa geler används SYBR som en DNA-färgning för att minimera exponering för farliga och mutagena faktorer som ethidiumbromid eller UV-ljus. Prefabricerade E-Gel-agarosegeler med SYBR Safe, i kombination med blåljus-transbelysning, erbjuder bättre provintegritet och en säkrare arbetsmiljö.
Fördelarna med att använda E-Gel agarosegeler med SYBR Safe inkluderar:
- Bättre provintegritet—Blåljusexcitationsvåglängd minimerar DNA-skador, till skillnad från UV-ljus
- Safer Choice—innehåller SYBR Safe DNA-färgning, ett säkrare alternativ till ethidiumbromid
- Högpresterande—detektering av 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som 12 minuter
- Inga buffertar—E-Gel agarosegeler kräver inga buffertar för att fungera
Lådan innehåller:
- E-Gel 48 Agarose-geler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 1 %
- E-Gel 48 Agarose-geler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 2 %
- E-Gel 96 Agarose-geler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 1 %
- E-Gel 96 Agarosegeler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 2 %
Löp- och bildbehandlingsenheter
Högkapacitets E-Gel agarosegeler med SYBR Safe kräver E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System för gelkörning och visning. Systemet består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och smidig separation och analys av E-Gel-agarosegel.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Prefabricerad gel |
| Gel typ | E-Gel |
| Separering av | DNA |
| Separationsintervall | 100 till 2000 bp |
| Separationstyp | Elektrofores |
| Kvantitet | 8 Gels |
| Sterilitet | Icke-steril |
Endast för forskning.