Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Kamera
Produktkod. 15776558
Change view
Kvantitet:
1 kamera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15776558 1 kamera Varje
1 options
Produktkod. 15776558 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8200
I lager
Innehåller
E-Gel Power Snap Kamera
Kamera designad för snabb och enkel E-Gel™ agarosgel bildfångst och dokumentation när den används med E-Gel™ Power Snap Elektroforesanordning.
E-Gel Power Snap Kameran är designad för snabb och enkel E-Gel agarosgel bildfångst och dokumentation när den används med E-Gel Power Snap Elektroforesenhet (G8100)* . Den kabelfria E-Gel som är lätt att docka Power Snap Kameran integreras sömlöst i enheten, vilket möjliggör omedelbar bildfångst under löpningen utan avbrott i arbetsflödet.
E-Gel Power Snap Kameran är optimerad för användning med E-Gel EX E-Gel SYBR Säker, E-Gel Go! E-Gel CloneWell II och E-Gel SizeSelect II-geler och är inte kompatibel med etidiumbromidfärgade geler.
Egenskaper hos E-Gel Power Snap Kameran inkluderar:
  • Fånga högupplösta E-Gel agarosgelbilder direkt
  • Justera gelbilder med lättanvänd programvara ombord
  • Lagra månader av gelbildfiler med hjälp av det interna kamerans minne
  • Komplett arbetsflöde för att gå bort med automatisk bildtagning
Omedelbar insamling och sömlös integration
Fånga högupplösta E-Gel agarosgelbilder när du är på språng med den lättanvända E Gel Power Snap Kamera. Kameran är direkt dockad till E-Gel Power Snap Elektroforesenhet som inte kräver någon extern strömförsörjning eller anslutning till en stationär dator. Detta ger friheten att ta bilder direkt, på plats, utan att lämna bänken.
Enkel användning
Denna högupplösta digitala färgkamera tar automatiskt E-Gel agarosgelbilder med optimala exponeringsinställningar utan behov av fokusering eller bild/geljustering. Den autoexponerade bilden kan finjusteras manuellt vid behov.
Gjord för bekvämlighet
Den integrerade E-Gel Power Snap Kamerapekskärm och inbyggd programvara ger ett intuitivt gränssnitt för snabb gelbildfångst och redigering. Lagra bilder med hjälp av Power Snap internminne lagring genom månader av kameraanvändning eller enkelt överföra bilderna till en extern USB minnesenhet.
Frihet att gå iväg
E-Gel Power Snap Kameran har ett automatiskt arbetsflöde för gelfångning. Detta gör det möjligt att ta flera bilder med olika tidsintervall efter att du har gått iväg. Hitta alla dina bilder lagrade i det interna bildgalleriet när du kommer tillbaka.
*E-Gel Power Snap Kameran är endast utformad för E-Gel agarosgel-avbildning och fungerar endast när den används med E-Gel Power Snap Elektroforesanordning.
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kameraenhet
Kvantitet 1 kamera