Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, CloneWell II 0,8 %
Produktkod. 15766558
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15766558
Brand: Invitrogen™ G8168ST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet,orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Designad för snabb och bekväm E-Gel™ agarosgelelektrofores, från DNA-provladdning till gelbild. Inkluderar E-Gel™ CloneWell™ II agarosgel, 0,8%.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 0.8% E-Gel CloneWell II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment isolation in a cloning workflow.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Elektrofores Device Starter Kit med 0,8 % E-Gel CloneWell II agarosgeler ger allt du behöver för snabbare och effektivare DNA-fragmentisolering i ett kloningsarbetsflöde.
Satsen innehåller:
  • 10 E-Gel CloneWell II agaros geler med SYBR Säker, 0,8 % (kat.nr. G661818)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
  • E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel CloneWell II gels
• 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 48 VDC
Spänning 240 VAC