Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrofores Device Starter Kit, DC Safe 1 %
Produktkod. 17185979
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17185979 1 kit
1 options
Produktkod. 17185979 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8171ST
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, DC Safe 1%, ger allt du behöver för att snabbt börja använda precast E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR Säker DNA-gelfläck på enheten.
Satsen innehåller:
  • Tio E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR Säker DNA-gelfläck, 1 % (kat.nr. A42347)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel™ Provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Tio E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Säker DNA-gelfläck, 1 % (kat.nr. A42347)
• E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
Förvara i rumstemperatur.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 kit