Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, DC-säker 2 %
Produktkod. 17195979
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17195979 1 kit
1 options
Produktkod. 17195979 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8172ST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, DC Safe 2%, ger allt du behöver för att snabbt börja använda precast E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR Säker DNA-gelfläck på enheten.
Satsen innehåller:
  • Tio E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR Säker DNA-gelfläck, 2 % (kat.nr. A42348)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
  • E-Gel™ Low Range Kvantitativ DNA-stege med E-Gel™ Provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 12373031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Tio E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Säker DNA-gelfläck, 2 % (kat.nr. A42348)
• E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
• E-Gel Low Range Kvantitativ DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (Kat. nr. 12373031)
Förvara i rumstemperatur.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 kit