Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, EX DC 1 %
Beskrivning
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX DC 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 1% agarose gels on the device.
Satsen innehåller:
- Tio E-Gel™ EX Dubbelkammiga agarosgeler, 1 % (kat. nr. A42345)
- E-Gel™ Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
- E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel™ Provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Cat. No. A42345) • E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (Cat. No. G8100) • E-Gel 1-Kb Plus Express DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer (1X) (Cat. No. 10488091) Store at room temperature. |
| Gel storlek | Mini |
| Typ | Startkit för elektroforessystem |
| Kvantitet | 1 Kit |