Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, SYBR Säker 1%
Produktkod. 17741478
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17741478 1 Kit
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 17741478 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8121ST
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Ger allt som behövs för att snabbt börja använda prefabricerade 1% E-Gel agarosgeler med SYBR Säker på enheten.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 1%, provides everything you need to quickly start using precast 1% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
  • Ger allt som behövs för att snabbt börja använda prefabricerade 1% E-Gel agarosgeler med SYBR Säker på enheten
Inkluderar
  • 10 E-Gel agarosgeler med SYBR Säker, 1 % (A42100)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesenhet (G8100)
  • E-Gel 1 Kb Plus DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert, 1X (10488090)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 1%
• 1 vial E-Gel 1 kb Plus DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Produktlinje E-Gel
Typ Startkit för elektroforesenhet
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 240 VAC