Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, SYBR Säker 2%
Produktkod. 17750469
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 17750469
Brand: Invitrogen™ G8122ST
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger allt som behövs för att snabbt börja använda prefabricerade 2% E-Gel agarosgeler med SYBR Säker på enheten.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%, provides everything you need to quickly start using precast 2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
  • Ger allt som behövs för att snabbt börja använda prefabricerade 2% E-Gel agarosgeler med SYBR Säker på enheten
Inkluderar
  • 10 E-Gel agarosgeler med SYBR Säker, 2 % (A42135)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesenhet (G8100)
  • E-Gel 50 bp DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert, 1X (10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 2%
• 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Gel storlek Mini
Typ Startkit för elektroforesenhet
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 240 VAC