Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, SizeSelect II 2 %
Produktkod. 15756558
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15756558 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 15756558 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8162ST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet,orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Designad för snabb och bekväm E-Gel™ agarosgelelektrofores, från DNA-provladdning till gelbild. Inkluderar E-Gel™ SizeSelect™ II agarosgel, 2%.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 2% E-Gel SizeSelect II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment library size selection in a next-generation sequencing (NGS) workflow.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Elektrofores Device Starter Kit med 2 % E-Gel SizeSelect II agarosgeler ger allt du behöver för snabbare och effektivare urval av DNA-fragmentbiblioteksstorlek i nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde.
Satsen innehåller:
  • 10 E-Gel SizeSelect II agarosgeler, 2 % (kat. nr. G661012)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
  • DNA-stege med storlek på E-Gel (kat. nr. 10488100)
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel SizeSelect II gels
• 1 vial E-Gel Sizing DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 48 VDC
Spänning 240 VAC