Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap-elektroforesenhet
Produktkod. 15754028
Change view
Kvantitet:
1 Enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15754028 1 Enhet Varje
1 options
Produktkod. 15754028 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8100
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet,orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Utformad för snabb och bekväm E-Gel™-agarosgelelektrofores, från DNA-provladdning till gelbild.
Invitrogen E-Gel-elektroforesenheten är utformad för snabb och smidig elektrofores av E-Gel-agarosegel, från DNA-provladdning Power Snap till gelvisning. Med den torra förgjutna E-Gel-agarosgeltekniken kan du köra DNA-prover på så lite som 10 minuter och observera provseparationen i realtid. Det är den enda bänkplattformen som sömlöst integrerar DNA-provseparation och gelvisualisering i ett arbetsflöde.
Funktioner hos E-Gel Power Snap Elektrofores-enheten inkluderar:
  • Separera DNA på så lite som 10 minuter med torra prefabricerade E-Gel-agarosegeler EX
  • Se DNA-provmigrering i realtid
  • Litet fotavtryck för bekväm bänkskiva
  • Strömlinjeformat elektroforessystem med integrerad bildvisualisering
Liten, snabb och kraftfull
Den allt-i-ett E-Gel Power Snap Elektrofores-enheten tillhandahåller allt du behöver för DNA-gelelektrofores och gelvisualisering i ett litet, lätt bänksystem. Systemet inkluderar en elektroforesströmförsörjning, blåljustransilluminator och bärnstensfärgat filter. Detta möjliggör gelseparation och realtidsspårning av prover på E-Gel-agarosegeler förfärgade med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-färgningar. Enheten levereras med förprogrammerade protokoll för varje typ av kompatibel E-Gel-agarosgel.
Oöverträffad bekvämlighet med torra prefabricerade E-Gel-agarosgeler
Kör DNA-prover på så lite som 10 minuter med torra, förgjutna, förfärgade E-Gel-agarosgeler. E-Gel torr, förgjuten agarosgelteknik ger snabbhet och bekvämlighet, vilket eliminerar behovet av gelförberedelse eller färgning. E-Gel-agarosgeler finns tillgängliga i en mängd olika gelprocent och ett urval av två DNA-färger. E-Gel Power Snap Elektrofores-enheten är kompatibel med alla lågkapacitets E-Gel prefabricerade agarosegeler, inklusive E-Gel EX, E-Gel Safe, E-Gel SYBR, E-Gel Go! CloneWell II och E-Gel SizeSelect II geler. *
Idealisk för kloningsarbete
Det blå ljuset som emitteras av E-Gel Power Snap Elektroforesenhetstransilluminatorn säkerställer maximal säkerhet för användaren och resulterar i förbättrad kloningseffektivitet jämfört med ethidiumbromid/UV när det används med E-Gel CloneWell II agarosegeler.
Utöka möjligheterna att ta bilder
E-Gel Power Snap Elektrofores-enheten, när den kombineras med E Gel Power Snap Camera (tillgänglig separat, Cat. Nej. G8200), möjliggör omedelbar och realtidsfångst av högupplösta bilder av E Gel agarosegel när du är på språng. Kameran är direkt dockad till elektroforesenheten och kräver ingen extern strömförsörjning eller anslutning till en stationär dator. Detta ger friheten att ta bilder på plats utan att lämna bänken.
*E-Gel Power Snap Elektrofores-enheten stöder också ethidiumbromidfärgade E-Gel enkelkam- och dubbelkams-agarosegelkassetter. De ethidiumbromidfärgade gelerna är inte lämpliga för avbildning med E-Gel-kameran Power Snap .
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 elektroforesapparat
•, 1 strömadapter•
, 1 par glasögon
, förvara i rumstemperatur.
Typ Horisontellt elektroforessystem
Kvantitet 1 Enhet