Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, EX 1 %
Produktkod. 15786558
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15786558 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 15786558 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8341ST
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet, E-Gel Power Snap-kamera, orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Systemstartare för snabbt och bekvämt E-Gel™ agarosgelelektrofores, från DNA-provladdning till gelbild. Inkluderar E-Gel EX 1% agarosgeler.
Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 1 %, ger allt du behöver för att snabbt börja använda prefabricerade E-Gel EX 1 % agarosegeler i systemet för ett strömlinjeformat arbetsflöde för gelelektrofores och gelavbildning.
Kitet inkluderar:
  • 10 E-Gel EX agarosegeler, 1 % (Kat. Nej. G401001)
  • E-Gel-elektroforessystemet Power Snap (Cat. Nej. G8300)
  • E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel provladdningsbuffert (1X) (Kat. Nej. 10488091)
  • Gelöppningskniv (Cat. Nej. EI9010)
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 elektroforesenhet,
• 1 kameraenhet•
, 10 E-Gel EX, 1% geler, •
1 flaska, E-Gel, 1 Kb Plus Express DNA-stege,
• 1 strömadapter•
, 1 par glasögon
•, 1 kniv
, förvara i rumstemperatur.
Gel storlek Mini
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 48 VDC
Spänning 240 VAC