Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, EX 2 %
Beskrivning
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet, E-Gel Power Snap-kamera, orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 2 %, ger allt du behöver för att snabbt börja använda prefabricerade E-Gel EX 2 % agarosegeler i systemet för ett strömlinjeformat arbetsflöde för gelelektrofores och gelavbildning.
Kitet inkluderar:
- 10 E-Gel EX agarosegeler, 2 % (Cat. Nej. G401002)
- E-Gel-elektroforessystemet Power Snap (Cat. Nej. G8300)
- E-Gel 50 bp DNA-stege med E-Gel provladdningsbuffert (1X) (Cat. Nej. 10488099)
- Gelöppningskniv (Cat. Nej. EI9010)
Garanti
1 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 1 elektroforesanordning, 1 kameraenhet• , 10 E-Gel-geler, EX 2 %, • 1 flaska, E-Gel 50 bp DNA-stege, • 1 strömadapter •, 1 par glasögon •, 1 kniv , förvara i rumstemperatur. • |
| Typ | Startkit för elektroforessystem |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Max. Spänning | 48 VDC |
| Spänning | 240 VAC |