Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektroforessystem startsats, DC Safe 2 %
Produktkod. 17135989
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17135989 1 kit
1 options
Produktkod. 17135989 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8372ST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, DC Safe 2%, ger allt du behöver för att snabbt börja använda prefabricerade 1% E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR Säker DNA-gelfärgning på systemet för en strömlinjeformad gelelektrofores och gelavbildningsarbetsflöde.
Satsen innehåller:
  • Tio E-Gel™ Dubbelkam agarosegel med SYBR Säker DNA-gelfläck, 2 % (kat.nr. A42348)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforessystem (kat.nr G8300)
  • E-Gel™ Low Range Kvantitativ DNA-stege med E-Gel™ Provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 12373031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Tio E-Gel Double Comb Agarose Gels med SYBR Säker DNA-gelfläck, 2 % (kat.nr. A42348)
• E-Gel Power Snap Elektroforessystem (kat.nr G8300)
• E-Gel Low Range Kvantitativ DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (Kat. nr. 12373031)
Förvara i rumstemperatur.
Gel storlek Mini
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 kit