Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, EX DC 1 %
Produktkod. 17105989
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17105989 1 kit
1 options
Produktkod. 17105989 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8331ST
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, EX DC 1%, ger allt du behöver för att snabbt börja använda precast E-Gel™ EX Double Comb 1% agarosgel på systemet för en strömlinjeformad gelelektrofores och gelavbildningsarbetsflöde.
Satsen innehåller:
  • Tio E-Gel™ EX Dubbelkammiga agarosgeler, 1 % (kat. nr. A42345)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforessystem (kat.nr G8300)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel™ Provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Tio E-Gel EX Dubbelkammiga agarosgeler, 1 % (kat. nr. A42345)
• E-Gel Power Snap Elektroforessystem (kat.nr G8300)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
Förvara i rumstemperatur.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 kit