Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, EX DC 2 %
Produktkod. 17115989
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17115989 1 Kit
1 options
Produktkod. 17115989 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8332ST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, EX DC 2%, ger allt du behöver för att snabbt börja använda precast E-Gel™ EX Double Comb 1% agarosgel på systemet för en strömlinjeformad gelelektrofores och gelavbildningsarbetsflöde.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX DC 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 1% agarose gels on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
Satsen innehåller:
  • Tio E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels, 2 % (Kat. nr. A42346)
  • E-Gel™ Power Snap Elektroforessystem (kat.nr G8300)
  • E-Gel™ 50-bp DNA-stege med E-Gel™ Provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Tio E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2 % (Kat. nr. A42346)
• E-Gel Power Snap Elektroforessystem (kat.nr G8300)
• E-Gel 50-bp DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488099)
Förvara i rumstemperatur.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 Kit