Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforessystem, SYBR Säker 2%
Beskrivning
Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, SYBR Safe 2%, ger allt du behöver för att snabbt börja använda prefabricerade 2% E-Gel agarosegeler med SYBR Safe på systemet för en strömlinjeformad gelelektrofores och gelavbildning.
Kitet inkluderar:
- 10 E-Gel agarosegeler med SYBR Safe, 2 % (Cat. Nej. A42135)
- E-Gel-elektroforessystemet Power Snap (Cat. Nej. G8300)
- E-Gel 50 bp DNA-stege med E-Gel provladdningsbuffert (1X) (Cat. Nej. 10488099)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 1 elektroforesapparat, 1 kameraenhet •, 10 E-Gel agarosegeler med SYBR Safe, 2 %, • 1 flaska, E-Gel 50 bp DNA-stege, • 1 strömadapter• , 1 par glasögon , förvara i rumstemperatur. • |
| Typ | Startkit för elektroforessystem |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Max. Spänning | 48 VDC |
| Spänning | 240 VAC |