Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap-elektroforessystem
Produktkod. 15783688
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15783688 1 system Varje
1 options
Produktkod. 15783688 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8300
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-10-2026
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet, E-Gel Power Snap-kamera, orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Allt-i-ett-system utformat för snabb och bekväm E-Gel™-agarosegelelektrofores, från laddning av DNA-prov till gelbild.
Allt-i-ett Invitrogen E-Gel Power Snap-elektroforessystem är utformat för snabb och bekväm E-Gel-agarosgelelektrofores, från laddning av DNA-prov till gelbild. Med torr förgjuten E-Gel agarosgelteknik kan du köra DNA-prover på så lite som 10 minuter och observera provseparationen i realtid. Det är det enda bänksystem som sömlöst integrerar DNA-provseparation och gelavbildning i ett arbetsflöde.
Funktioner i E-Gel Power Snap-elektroforessystemet inkluderar:
  • Effektivisera elektrofores och bildtagning med ett allt-i-ett-system
  • Separera DNA på så lite som 10 minuter med torra förgjutna E-Gel-agarosgeler
  • Se och samla in DNA-prover i realtid
  • Utformad för effektiv och bekväm användning på bänkskiva
Liten, snabb och kraftfull
Allt-i-ett E-Gel Power Snap-elektroforessystemet ger allt du behöver för DNA-gelelektrofores och gelavbildning i ett litet lätt bänksystem. Elektroforesenheten inkluderar en strömförsörjning, blåljustransilluminator och bärnstensfärgat filter. Detta möjliggör gelseparation och provspårning i realtid på E-Gel-agarosgeler förfärgade med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-färger. Elektroforesenheten kommer med förprogrammerade protokoll för varje typ av tillgänglig E-Gel-agarosgel.
Omedelbar bildtagning
Ta högupplösta E-Gel-agarosgelbilder när du är på språng med den medföljande lättanvända E Gel Power Snap-kameran. Kameran är direkt dockad till elektroforesenheten och kräver ingen extern strömförsörjning eller anslutning till en stationär dator. Detta ger friheten att ta bilder på plats utan att lämna bänken.
Gjord för bekvämlighet
E-Gel Power Snap-kamerans pekskärm och inbyggda programvara ger ett intuitivt gränssnitt för snabb gelbildtagning och redigering. Lagra bilder med hjälp av Power Snap internminne under månader av kameraanvändning eller överför enkelt bilderna till ett extern USB-minne.
Oöverträffad bekvämlighet med torra förgjutna E-Gel-agarosgeler
Kör DNA-prover på så lite som 10 minuter med torra, förgjutna, förfärgade E-Gel-agarosgeler. E-Gel torr förgjuten agarosgelteknik ger snabbhet och bekvämlighet genom att eliminera alla behov av gelförberedelse eller färgning. E-Gel-agarosgeler finns tillgängliga i en mängd olika gelprocentsatser och med ett val av två DNA-färger.
E-Gel Power Snap-elektroforessystem är kompatibelt med alla E-Gel förgjutna agarosgeler med låg genomströmning, inklusive E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II och E-Gel SizeSelect II-geler*.
Idealiskt för kloningsarbetsflöde
Det blå ljuset som avges av E-Gel Power Snap-elektroforesenhetens transilluminator säkerställer maximal säkerhet för användaren och ger förbättrad kloningseffektivitet jämfört med etidiumbromid/UV när det används med E-Gel CloneWell II Agarose-geler.
*E-Gel Power Snap Electrophoresis System stöder också etidiumbromid-färgade E-Gel-agarosgelkassetter med enkel eller dubbel kam. De etidiumbromidfärgade gelerna är inte lämpliga för avbildning med E-Gel Power Snap Camera.
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 elektroforesenhet
• 1 kameraenhet
• 1 strömadapter
• 1 par glasögon
• 1 E-Gel Go! Adapter
Typ Horisontellt gelelektroforessystem
Kvantitet 1 system
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 48 VDC