Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus elektroforessystem med 1 års standardgaranti
Produktkod. 17656895
Change view
Typ:
E-Gel kamera
Elektroforesanordning
Horisontellt gelelektroforessystem
Inkluderar:
Elektroforesenhet med inbyggd kamera, WiFi-dongel
Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 48 1% med SYBR Safe, WiFi-dongel
Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 96 1% med SYBR Safe, WiFi-dongel
Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 96 2% med SYBR Safe, WiFi-dongel
Endast elektroforesanordning
Endast kamera
Gel typ:
E-Gel 48 1% med SYBR Safe
E-Gel 48 2% med SYBR Safe
E-Gel 96 1% med SYBR Safe
E-Gel 96 2% med SYBR Safe
Ingår ej
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar Gel typ
17656895 E-Gel kamera Endast kamera Ingår ej
17866531 Elektroforesanordning Endast elektroforesanordning Ingår ej
17732069 Horisontellt gelelektroforessystem Elektroforesenhet med inbyggd kamera, WiFi-dongel Ingår ej
17742069 Horisontellt gelelektroforessystem Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 96 1% med SYBR Safe, WiFi-dongel E-Gel 48 1% med SYBR Safe
17752069 Horisontellt gelelektroforessystem Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 96 1% med SYBR Safe, WiFi-dongel E-Gel 48 2% med SYBR Safe
17762069 Horisontellt gelelektroforessystem Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 48 1% med SYBR Safe, WiFi-dongel E-Gel 96 1% med SYBR Safe
17772069 Horisontellt gelelektroforessystem Elektroforesenhet med integrerad kamera, E-Gel 96 2% med SYBR Safe, WiFi-dongel E-Gel 96 2% med SYBR Safe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17656895 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G9200
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
E-Gel Power Snap Plus är en integrerad E-Gel med hög genomströmning™ Agarose Electrophoresis System som erbjuder snabb, bekväm och strömlinjeformad analyslösning för nukleinsyraelektrofores.
Allt-i-ett Invitrogen E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystem är utformat för snabb och bekväm E-Gel-agarosgelelektrofores med hög genomströmning, från laddning av DNA-prov till gelavbildning. Med torr förgjuten E-Gel agarosgelteknik kan du köra DNA-prover på så lite som 10 minuter och observera provseparationen i realtid. Det är det enda bänksystemet som sömlöst integrerar DNA-provseparation med hög genomströmning och gelavbildning i ett arbetsflöde.
Funktioner i E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystemet inkluderar:
  • Effektivisera elektrofores och bildtagning med ett allt-i-ett-system
  • Kompatibel med 11- till 96-brunnars E-Gel-agarosgeler
  • Se och samla in DNA-prover i realtid
  • Få tillgång till dina bilder var som helst med hjälp av den inbyggda Thermo Fisher Connect och nätverkskompatibilitet
Liten, snabb och kraftfull
Allt-i-ett E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystem ger allt du behöver för DNA-gelelektrofores och gelvisualisering i ett litet lätt bänksystem. Systemet inkluderar en elektroforesströmförsörjning, blåljustransilluminator, bärnstensfärgat filter och adapter för 11- till 22-brunnars E-Gel-agarosgeler. Detta möjliggör gelseparation och provspårning i realtid på E-Gel-agarosgeler förfärgade med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-färger. Enheten levereras med förprogrammerade protokoll för varje typ av kompatibel E-Gel-agarosgel.
Omedelbar insamling och sömlös integration
Samla in högupplösta E-Gel-agarosgelbilder med den medföljande lättanvända E-Gel Power Snap Plus-kameran. Kameran är direkt dockad till E-Gel Power Snap-elektroforesenheten, och kräver ingen extern strömförsörjning eller anslutning till en stationär dator. E-Gel Power Snap Plus-kameran är också kompatibel med den medföljande WiFi-dongeln och har en Ethernet-port, så att du kan exportera dina experimentella data till molnet eller interna servrar för maximal bekvämlighet.
Oöverträffad bekvämlighet med torr förgjuten E-Gel agarosgel
Kör DNA-prover på så lite som 10 minuter med torra, förgjutna, förfärgade E-Gel-agarosgeler. E-Gel torr, förgjuten agarosgelteknik ger snabbhet och bekvämlighet, vilket eliminerar behovet av gelförberedelse eller färgning. E-Gel-agarosgeler finns tillgängliga i en mängd olika gelprocent och ett urval av två DNA-färger. E-Gel Power Snap Plus-elektroforesenhet är kompatibel med E-Gel 48- och E-Gel 96-geler med hög genomströmning med SYBR Safe*. En medföljande adapter utökar kompatibiliteten till E-Gel förgjutna agarosgeler med låg genomströmning, inklusive E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II och E-Gel SizeSelect II-geler* .
Säkrare arbetsflöden
Det blå ljuset som emitteras av E-Gel Power Snap Plus-enhetens transilluminator säkerställer maximal säkerhet för användaren och proverna. En kombination av blått ljus och gult filter ger också realtidsvisning av migreringen av dina prover. E-Gel Power Snap Plus-systemet är ett perfekt val för rutinanalys av PCR-fragment, genotypning och andra tillämpningar som kräver hög genomströmning. Kompatibiliteten med E-Gel CloneWell II-geler gör den också till ett utmärkt val för ett säkrare kloningsarbetsflöde med ökad effektivitet.
Gjord för bekvämlighet
Den integrerade E-Gel Power Snap Plus-kameran (tillgänglig separat som G9201) har pekskärm och inbyggd programvara som ger ett intuitivt gränssnitt för snabb gelbildtagning och redigering. Enheten erbjuder också inbyggd E-Gel 96-dekonvolution till flera mer läsbara format. Du kan lagra bilder i det interna minnet i Power Snap Plus-systemet, på vår Thermo Fisher Connect molnbaserade plattform eller på en lokal nätverksenhet för att ytterligare optimera ditt arbetsflöde.
*E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystem stöder även etidiumbromid-färgade E-Gel-agarosgeler med hög och låg genomströmning. De etidiumbromidfärgade gelerna är inte lämpliga för avbildning med E-Gel Power Snap Camera eller realtidsvy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning E-Gel™ Power Snap Plus kamera
Detektionsmetod Fluorescens, blått ljus
För användning med (utrustning) E-Gel Power Snap Plus elektroforesenhet
Typ E-Gel kamera
Gel Procent Not Included
Gel typ Ingår ej
Inkluderar Endast kamera
Kvantitet 1 kamera
Garanti 1 års standardgaranti ingår