Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus elektroforessystem med 1 års standardgaranti
Beskrivning
Allt-i-ett Invitrogen E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystem är utformat för snabb och bekväm E-Gel-agarosgelelektrofores med hög genomströmning, från laddning av DNA-prov till gelavbildning. Med torr förgjuten E-Gel agarosgelteknik kan du köra DNA-prover på så lite som 10 minuter och observera provseparationen i realtid. Det är det enda bänksystemet som sömlöst integrerar DNA-provseparation med hög genomströmning och gelavbildning i ett arbetsflöde.
Funktioner i E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystemet inkluderar:
- Effektivisera elektrofores och bildtagning med ett allt-i-ett-system
- Kompatibel med 11- till 96-brunnars E-Gel-agarosgeler
- Se och samla in DNA-prover i realtid
- Få tillgång till dina bilder var som helst med hjälp av den inbyggda Thermo Fisher Connect och nätverkskompatibilitet
Liten, snabb och kraftfull
Allt-i-ett E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystem ger allt du behöver för DNA-gelelektrofores och gelvisualisering i ett litet lätt bänksystem. Systemet inkluderar en elektroforesströmförsörjning, blåljustransilluminator, bärnstensfärgat filter och adapter för 11- till 22-brunnars E-Gel-agarosgeler. Detta möjliggör gelseparation och provspårning i realtid på E-Gel-agarosgeler förfärgade med SYBR Safe eller SYBR Gold II DNA-färger. Enheten levereras med förprogrammerade protokoll för varje typ av kompatibel E-Gel-agarosgel.
Omedelbar insamling och sömlös integration
Samla in högupplösta E-Gel-agarosgelbilder med den medföljande lättanvända E-Gel Power Snap Plus-kameran. Kameran är direkt dockad till E-Gel Power Snap-elektroforesenheten, och kräver ingen extern strömförsörjning eller anslutning till en stationär dator. E-Gel Power Snap Plus-kameran är också kompatibel med den medföljande WiFi-dongeln och har en Ethernet-port, så att du kan exportera dina experimentella data till molnet eller interna servrar för maximal bekvämlighet.
Oöverträffad bekvämlighet med torr förgjuten E-Gel agarosgel
Kör DNA-prover på så lite som 10 minuter med torra, förgjutna, förfärgade E-Gel-agarosgeler. E-Gel torr, förgjuten agarosgelteknik ger snabbhet och bekvämlighet, vilket eliminerar behovet av gelförberedelse eller färgning. E-Gel-agarosgeler finns tillgängliga i en mängd olika gelprocent och ett urval av två DNA-färger. E-Gel Power Snap Plus-elektroforesenhet är kompatibel med E-Gel 48- och E-Gel 96-geler med hög genomströmning med SYBR Safe*. En medföljande adapter utökar kompatibiliteten till E-Gel förgjutna agarosgeler med låg genomströmning, inklusive E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II och E-Gel SizeSelect II-geler* .
Säkrare arbetsflöden
Det blå ljuset som emitteras av E-Gel Power Snap Plus-enhetens transilluminator säkerställer maximal säkerhet för användaren och proverna. En kombination av blått ljus och gult filter ger också realtidsvisning av migreringen av dina prover. E-Gel Power Snap Plus-systemet är ett perfekt val för rutinanalys av PCR-fragment, genotypning och andra tillämpningar som kräver hög genomströmning. Kompatibiliteten med E-Gel CloneWell II-geler gör den också till ett utmärkt val för ett säkrare kloningsarbetsflöde med ökad effektivitet.
Gjord för bekvämlighet
Den integrerade E-Gel Power Snap Plus-kameran (tillgänglig separat som G9201) har pekskärm och inbyggd programvara som ger ett intuitivt gränssnitt för snabb gelbildtagning och redigering. Enheten erbjuder också inbyggd E-Gel 96-dekonvolution till flera mer läsbara format. Du kan lagra bilder i det interna minnet i Power Snap Plus-systemet, på vår Thermo Fisher Connect molnbaserade plattform eller på en lokal nätverksenhet för att ytterligare optimera ditt arbetsflöde.
*E-Gel Power Snap Plus-elektroforessystem stöder även etidiumbromid-färgade E-Gel-agarosgeler med hög och låg genomströmning. De etidiumbromidfärgade gelerna är inte lämpliga för avbildning med E-Gel Power Snap Camera eller realtidsvy.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | E-Gel™ Power Snap Plus-elektroforessystem |
| Detektionsmetod | Fluorescens, blått ljus |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraanalys |
| Gelkompatibilitet | E-Gel-agarosgeler med SYBR-färgämnen |
| Körtid | 8 till 40 min. |
| Typ | Horisontellt gelelektroforessystem |
| Gel Procent | Ej inkluderad |
| Gel typ | Ingår ej |
| Inkluderar | Elektroforesenhet med inbyggd kamera, WiFi-dongel |
| Kvantitet | 1 system |
| Visa mer |