Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ SizeSelect™ II Agarose Geler, 2 %
Produktkod. 15786548
Change view
Kvantitet:
10 geler
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15786548 10 geler Paket med 10
1 options
Produktkod. 15786548 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G661012
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Inkluderar 10 geler och 1 flaska 10X Sample Loading Buffer
Den mest bekväma metoden för storleksval av DNA-bibliotek för nästa generations sekvenseringstillämpningar. Övertäck ditt DNA-bibliotek i 3 enkla steg.
Elektrofores med E-Gel SizeSelect II Agarose Gels är en bekväm metod för exakt storleksval av DNA-bibliotek för nästa generations sekvensering (NGS ) applikationer. Med E-Gel SizeSelect II-geler kan du separera och återställa DNA för bibliotekskonstruktion i tre enkla steg: ladda, köra och hämta.
E-Gel SizeSelect II agarosgeler gör att du kan:
  • Spara —tid utan att behöva förbereda en gel och gelrena efter elektrofores
  • Förenkla DNA-—återvinning hämta renat DNA direkt från återvinningsbrunnen med en pipett
  • Förbättra resultatkonsistens —uppnå exakt och konsekvent storleksval
Snabbt och noggrant urval av DNA-storlek i tre enkla steg
urval av DNA-fragmentbiblioteksstorlek med E-Gel SizeSelect II prefabricerade geler är en enkel 3-stegsprocedur som eliminerar konventionell gelrening. För att extrahera DNA-bandet av intresse, ladda provet i laddningsbrunnarna, kör gelen tills bandet når återvinningsbrunnarna och hämta provet. Det resulterande fragmentbiblioteket visar en skarp fragmentavskärning och är redo att användas i en NGS arbetsflöde utan behov av omrening. Flera band från den ena laddningsbrunnen kan samlas upp under samma gelkörning.
DNA-fragmentbibliotek extraherade från E-Gel SizeSelect II geler är kompatibel med Ion Torrent arbetsflöde för sekvensering.
Realtidskontroll av provet
SYBR Gold II DNA Gel Stain är inkorporerad i själva gelén, vilket gör att du visuellt kan övervaka DNA-bandets migrationsförlopp på E-Gel:s blåljustransilluminator Power Snap Elektroforesanordning. Gelén har referensmärken för bättre kontroll av provet före provåtervinningssteget. Om mål-DNA:t passerar återhämtningsbrunnen tillåter Reverse gel-protokollet återfångning av DNA-bandet.
Möjliggör bättre resultat
Även en kort exponering av ditt DNA-prov för UV-ljus under visualisering kan leda till DNA-skada. Använder E-Gel SizeSelect II-geler tillsammans med blåljus-transilluminatorn minimerar risken för UV-skador jämfört med ett konventionellt arbetsflöde för gelrening. Den direkta tillgången till ditt prov från hämtningsbrunnen gör att du undviker att skära ut gelbandskivor och risken att förlora ditt DNA under ett gelreningssteg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ Dimensionering av DNA-stege
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Gel Procent 2%
Gel typ E-Gel
Etikett eller färgämne SYBR Guld
Wells 7-brunn
Kvantitet 10 geler
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegel