Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Dimensionering av DNA-stege
Beskrivning
Innehåller
DNA-stege och 1 flaska 1X E-Gel™ Provladdningsbuffert
Invitrogen E-Gel Sizing DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 50 till 1 500 bp. E-Gel Sizing DNA Ladder består av 19 individuella kromatografirenade DNA-fragment med referensband på 1000, 500 och 200 bp för enkel orientering.
E-Gel Sizing DNA Ladder är speciellt formulerad för optimal prestanda på förgjutna E-Gel agarosgeler.
Höjdpunkter med E-Gel Sizing DNA Ladder:
- Prestanda —optimerad för användning på E-Gel SizeSelect ll agarosgeler
- Skarpa, genomskinliga —kromatografirenade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat, stabila vid rumstemperatur i upp till sex månader
- Färdig att —använda färdigblandad med laddningsbuffert
- Bekvämt —försedd med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
- Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •2 x 1,25 mL DNA-stege med storlek på E-Gel • 1,25 mL 1X E-Gel Sample Loading Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. För längre perioder förvaras vid -20 °C. |
| Koncentration | 0,002μ g/μ L |
| Gel typ | Agaros |
| Klar att ladda | Ja |
| Provladdningsvolym | 1.25 mL |
| Storleksintervall | 50 till 1500 bp |
| Volym (metrisk) | 2 x 1.25 mL |
| Gelkompatibilitet | Single Comb E-Gels, SizeSelect™ II E-Gels |
| Kvantitet | 100 ansökningar |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Visa mer |