Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ med SYBR™ Safe Mix Pack
Beskrivning
E-Gel med SYBR Safe Mix Pack gör det möjligt för forskare att prova alla standardformat E-Gel agarosegeler som använder SYBR safe som DNA-färgning i ditt arbetsflöde. SYBR Säkert färgade geler minimerar exponeringen för farliga och mutagena faktorer som ethidiumbromid eller UV-ljus. Prefabricerade E-Gel-agarosegeler med SYBR Safe, i kombination med blåljus-transbelysning, erbjuder bättre provintegritet och en säkrare arbetsmiljö.
Fördelarna med att använda E-Gel agarosegeler med SYBR Safe inkluderar:
- Bättre provintegritet—utnyttjar blå ljus-excitationsvåglängd för att minimera DNA-skador, till skillnad från UV-ljus
- Safer Choice—innehåller SYBR Safe DNA-färgning, ett säkrare alternativ till ethidiumbromid
- Högpresterande—detektering av 3 ng prov-DNA med en separationstid så kort som 13 minuter
- Enkel provåtkomst—med öppbar kassettdesign möjliggör enkel in-gel-åtkomst för enkel DNA-provexision eller överföring till membran
- Inga buffertar—E-Gel agarosegeler kräver inga buffertar för att fungera
Lådan innehåller:
- E-Gel Agarose-geler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 1 %
- E-Gel Agarose Gels med SYBR Safe DNA Gel Stain, 2 %
- E-Gel CloneWell II Agarosgeler med SYBR Safe, 0,8 %
- E-Gel Double Comb Agarose-geler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 1%
- E-Gel Double Comb Agarose-geler med SYBR säker DNA-gelfärgning, 2 %
Löp- och bildbehandlingsenheter
E-Gel agarosegeler med SYBR Safe kräver E-Gel Power Snap eller E-Gel Power Snap Plus elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemen består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och bekväm separation och analys av E-Gel-agarosegel.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Prefabricerad gel |
| Gel Procent | 0,8 till 4 % |
| Gel typ | E-Gel |
| Separering av | DNA |
| Separationstyp | Elektrofores |
| Wells | 11-brunn |
| Kvantitet | 10 Gels |
| Sterilitet | Icke-steril |
Endast för forskning.