Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Ultra Low Range DNA-stege
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15746548
Kvantitet:
100 ansökningar
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. 15746548
Brand: Invitrogen™ 10488096
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
DNA-stege och 1 flaska 1X E-Gel™ Provladdningsbuffert
Färdig att använda DNA Ladder för användning med rutinmässig precast E-Gel™ agarosgeler.
Invitrogen E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 10 bp till 300 bp. E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder består av nio individuella kromatografirenade DNA-fragment med ett referensband på 100 bp för enkel orientering.
E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder är speciellt framtagen för optimal prestanda på förgjutna E-Gel agarosgeler.
Höjdpunkter med E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder:
  • Prestanda —optimerad för användning på 4 % E-Gel agarosgeler
  • Skarpa, genomskinliga —kromatografirenade fragment för konsekventa och pålitliga resultat, stabila vid rumstemperatur upp till sex månader
  • Färdig att —använda färdigblandad med laddningsbuffert
  • Bekvämt —försedd med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
  • Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2 x 1 mL E-Gel Ultra Low Range DNA-stege
• 1,25 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader.
För längre perioder förvaras vid -20 °C.
Koncentration 0,025μ g/μ L
Gel typ Agaros
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Ja
Provladdningsvolym 1.25 mL
Storleksintervall 10 till 300 bp
Volym (metrisk) 2 x 1000μ L
Gelkompatibilitet Double Comb E-Gels, Single Comb E-Gels
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Kvantitet 100 ansökningar
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade