Läs mer
(E)-Guggulsterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guggulsterone E |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 312.2089 |