Läs mer
(E)-Hexadec-9-enoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (E)-Hexadec-9-enoic acid |
| CAS | 10030-73-6 |
| Molekylformel | C16H30O2 |
| MDL-nummer | MFCD00067230 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.41 |
| Procent renhet | 98% |