Läs mer
Heidolph™ e-Lift
Produktkod. 17956692 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 till 275 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
17956692 100 till 275 mm
1 options
Produktkod. 17956692 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5090010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16505.00 SEK
    15154.56 SEK / Paket med 1
    Save 1350.44 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Bekvämt och säkert arbete med det elektriska labbjacket e-Lift.
  • Tack vare den justerade plattan (190 mm x 400 mm) vinklar eller glider inte magnetomröraren.
  • En vinsch för manuell manövrering och ett fäste för ytterligare stödstänger på labbdomkraften ingår - för en säker fixering av dina inställningar.
  • Höjden kan justeras från 100 mm till 275 mm vilket motsvarar ett vertikallyft på 175 mm.
  • Kompatibel med Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrörare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Metall
Höjd (metrisk) 100 till 275 mm
Produkttyp Jack Lift
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrörare