Läs mer
(E)-Metaflumizone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Metaflumizone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)/b33-21+ |
| Formel vikt | 506.1177 |