Läs mer
(E)-Methyl 3-(Methoxy(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Methyl 3-(Methoxy(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO4/c1-22-16(11-6-4-3-5-7-11)15-13-9-8-12(18(21)23-2)10-14(13)19-17(15)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b16-15+ |
| Formel vikt | 309.1 |