Läs mer
(E)-Mevinphos (cis-butenoic acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315067
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315067 1 ml
1 options
Produktkod. 30315067 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15221000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-Mevinphos (cis-butenoic acid)
CAS 298-01-1
Analyt- eller komponentnamn E-Mevinphos (cis-butenoic acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H13 O6 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinyl)oxy]-, methyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate, (E)- (8CI), (E)-Mevinphos, OS 2046, cis-Mevinphos, cis-Phosdrin, α-Mevinphos
InChI formel InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/b6-5+
LEDER COC(=O)\C=C(/C)\OP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn methyl (E)-3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 224.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 224.045 g/mol