missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-N-[2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)ethyl]propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-N-[2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)ethyl]propanamide |
| CAS | 196597-82-7 |
| Molekylformel | C15H19NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[(2E)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)ethyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c1-3-15(17)16-9-8-12-5-4-11-6-7-13(18-2)10-14(11)12/h6-8,10H,3-5,9H2,1-2H3,(H,16,17)/b12-8+ |
| LEDER | CCC(=O)NC\C=C\1/CCc2ccc(OC)cc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?