Läs mer
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide, Mikromol™
Produktkod. 30051408
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051408 25 mg
1 options
Produktkod. 30051408 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0449.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
CAS 36700-39-7
Analyt- eller komponentnamn (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C11 H16 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyrantel Embonate Imp. B (EP), Pyrantel Embonate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+
LEDER CNCCCNC(=O)\C=C\c1cccs1
IUPAC-namn (E)-N-[3-(methylamino)propyl]-3-thiophen-2-ylprop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 224.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 224.0983 g/mol