Läs mer
(E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2OS.ClH/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10;/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H/b6-5+; |