missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide |
| CAS | 134430-89-0 |
| Molekylformel | C15 H12 Br N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-6+ |
| LEDER | Brc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-N-(4-bromophenyl)-3-phenylprop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.17 |
| Formel vikt | 301.0102 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?