Läs mer
(E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide, TRC
Produktkod. 30330719
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30330719 500 mg
1 options
Produktkod. 30330719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686520500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-N-(4-Bromophenyl)-3-phenyl-2-propenamide
CAS 134430-89-0
Molekylformel C15 H12 Br N O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-6+
LEDER Brc1ccc(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)cc1
IUPAC-namn (E)-N-(4-bromophenyl)-3-phenylprop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 302.17
Formel vikt 301.0102