Läs mer
(E)-N-Methylcinnamylamine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-N-Methylcinnamylamine-d3 |
| CAS | 1795142-11-8 |
| Molekylformel | C10H11D3ClN |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E)-N-(Methyl-d3)-3-phenyl-2-propen-1-amine, (E)-N-(Methyl-d3)-3-phenyl-2-propen-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-8,11H,9H2,1H3;1H/b8-5+;/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])NC\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-phenyl-N-(trideuteriomethyl)prop-2-en-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.7 |
| Formel vikt | 186.1003 |