Läs mer
(E)-N-metylcinnamylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137556
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137556 2.5 g 2.5g
30008774 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2946202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 116939-14-1
Molekylformel C10H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 183.68
Synonym Methyl[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]amine hydrochloride
IUPAC-namn (E)-N-metyl-3-fenylprop-2-en-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CNC\C=C\c1ccccc1
Specifications
Kemiskt namn eller material (E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride Salt
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-8,11H,9H2,1H3;1H/b8-5+;
Formel vikt 183.0815