Läs mer
(E)-Neochlorogenic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Neochlorogenic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 354.0951 |
| Procent renhet | >95% |